Fontos dokumentumok
436011
Iron(III) phosphate dihydrate
Fe 29 %
Szinonimák:
Ferric phosphate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Fe, 29%
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
amine
phosphine
SMILES string
O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMTOKWDUYJKSCN-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones by reacting with aldehydes, β-ketoesters and urea/thiourea via one pot-three component Biginelli reaction.
- Methyl methacryalate (MMA) by oxidative dehydrogenation of methyl iso-butarate (MIB).
It can be also used in the synthesis of carbon coated lithium iron phosphate (LiFePO4) as the cathode material for lithium ion batteries. It is also used as a key ingredient in preparing phosphate glass fibers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?