Fontos dokumentumok
341452
Aluminum phosphate
reagent grade
Szinonimák:
Aluminum monophosphate, Monoaluminum phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Forma
powder
sűrűség
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Al.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a bifunctional additive to fabricate electrode for Li-S batteries. It acts as a lithium polysulfide capturing agent to reduce and stabilize interfacial resistance during cycling.
- As a protective coating on the electrodes of Li-ion batteries to help mitigate issues related to electrode degradation and instability, thereby improving the long-term performance and cycle life of the battery.
- As a precursor to synthesize flame retardant composites.
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?