Merck
400831
Sigma-Aldrich
Iron(II) bromide
greener alternative
98%
Szinonimák:
Dibromoiron, Iron dibromide, Ferrous bromide
About This Item
Lineáris képlet:
FeBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
934 °C (lit.)
mp
684 °C (lit.)
sűrűség
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.