934771
Lithium iron phosphate
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
LFP electrode
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum substrate (current collector)
Minőségi szint
grade
battery grade
leírás
Capacity: >= 170 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 3.2 V vs. Li/Li+
Teszt
≥98% (active material characteristic)
összetétel
Active material loading 7.3 mg/cm2 ± 5%, ≥85%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
méret
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
vastagság
70 μm ± 5% , excluding current collector
pórusméret
~2 μm particle size (active material characteristic)
kapacitás
≥170 mAh/g (Nominal)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)