Fontos dokumentumok
409073
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~428
Szinonimák:
Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether triacrylate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~428
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a cross-linking agent or a polymerizable monomer in the preparation of gel polymer electrolyte for Lithium-ion batteries. It enhances the thermal stability, ionic conductivity, and mechanical strength of the polymer.
- As a monomer to prepare UV-curable resins via vat photopolymerization, for stereolithography (SLA) and digital light processing (DLP). These techniques have potential applications in the 3D printing of medical devices, soft robots, dental implants, Optical adhesives, and microfluidic devices.
- To synthesize inverse micropatterned photonic crystal (PhC) films via photopolymerization for the detection of alcohol content in water.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?