Fontos dokumentumok
06233
Aluminum phosphate monobasic
purum, ≥95.0% (gravimetric)
Szinonimák:
Aluminum dihydrogen orthophosphate, Aluminum dihydrogen phosphate, Aluminum hydrogen phosphate, prim-Aluminum phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (gravimetric)
form
powder
reakcióalkalmasság
core: aluminum
reagent type: catalyst
veszteség
≤20% loss on ignition, 800 °C
SMILES string
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- Microwave absorbing silicon carbide (SiC) fiber-reinforced SiC matrix composites (SiCf/SiC).
- Aluminum doped hydroxyapatite crystals.
- Phosphate insulating coating to improve the corrosion resistance of silicon steel.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?