Merck
200921
Sigma-Aldrich
Silver(II) fluoride
≥98%
Szinonimák:
Silver difluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AgF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
mp
690 °C (lit.)
sűrűség
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Silver (II) fluoride may be used for selective fluorination of carbon-hydrogen bond in pyridines and diazines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Selective CH fluorination of pyridines and diazines inspired by a classic amination reaction.
Fier PS & Hartwig JF.
Science, 342.6161, 956-960 (2013)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.