Fontos dokumentumok
378836
Magnesium fluoride
random crystals, optical grade, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Sellaite
About This Item
Javasolt termékek
grade
optical grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
random crystals
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Controlling the rate of degradation of Mg using magnesium fluoride and magnesium fluoride-magnesium phosphate duplex coatings: This study discusses coatings that control the degradation rate of magnesium, which could be crucial in biomedical applications such as bioresorbable implants (K Ravichandran, SN TSN, 2022).
- Electroforming-Free Bipolar Resistive Switching Memory Based on Magnesium Fluoride: Discusses the development of resistive switching memory devices using magnesium fluoride, focusing on their applications in non-volatile memory technology (NC Das et al., 2021).
- Supercontinuum generation for optical coherence tomography using magnesium fluoride photonic crystal fiber: Explores the use of magnesium fluoride in photonic crystal fibers to enhance supercontinuum generation, which is crucial for improving optical coherence tomography (A Ghanbari et al., 2017).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?