Fontos dokumentumok
449857
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum fluoride, Lanthanum trifluoride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.