Merck
325511
Sigma-Aldrich
Cerium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Cerium oxalate nonahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ce2(C2O4)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
544.29 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
összetétel
Degree of hydration, ~9
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
SMILES string
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)