Merck
703559
SAFC
Lanthanum(III) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.6 M in THF
Szinonimák:
Lanthanum trichloride lithium chloride complex
About This Item
Lineáris képlet:
LaCl3 · 2LiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
koncentráció
0.6 M in THF
16 % (w/w)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
Selective 1,2-Additions with LaCl3•2LiCl
  • Mediates Grignard additions
  • Reagent for metal exchange reactions
  • Promoter for the addition of organometallic compounds to sterically hindered, enolizable or α,β-unsaturated ketones or imines
Jogi információk
Product of Albemarle US Inc
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Grignard reagent's 1,2-addition to ketones is powerful but selective issues often arise from competitive alpha-deprotonation.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.