Fontos dokumentumok
449830
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum trichloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
sűrűség
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
- As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
Jogi információk
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.