Fontos dokumentumok
191884
Hydroxypropyl cellulose
average Mw ~100,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
molekulatömeg
average Mw ~100,000
szennyeződések
<5 wt. %
részecskeméret
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
interfaciális feszültségű ásványi olaj
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
viszkozitás
65-175 cP, 5 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #1) (30 rpm)(lit.)
oldhatóság
polar organic solvents: soluble
sűrűség
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- HPC is soluble in organic solvents which makes it suitable for the preparation of polymer gel electrolytes for electrochemical devices. The network-forming ability of HPC can improve the mechanical and electrical properties of gel electrolytes.
- Electrospun hydroxypropyl cellulose nanofibres can be used to develop drug delivery systems for a variety of hydrophobic drugs.
- Hydroxypropylcellulose combined with an effervescent agent like sodium carbonate can be usedas a binder and functional material to prepare floating tablets for thecontrolled release of ofloxacin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)