Fontos dokumentumok
489344
Ethylene-13C1
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethene-13C1
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=13CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
29.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
gőzsűrűség
0.97 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
35.04 atm ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
tömlővég
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?