Merck
347442
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 glycol
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
HOCD2CD2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
66.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
sűrűség
1.184 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
Általános leírás
Ethylene-d4 glycol is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Alkalmazás
Ethylene-d4 glycol may be used as one of the starting material in the preparation of perdeuterated ethylenediaminetetraacetate tetraanion (EDTA-d124-) for use in the spectroscopic analysis of cadmium-EDTA complex.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)