Merck
41996
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution
~0.6 M in DMF, for peptide synthesis
Szinonimák:
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.11
Beilstein:
1211115
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution, ~0.6 M in DMF
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
koncentráció
~0.6 M in DMF
szennyeződések
<1.0% water
törésmutató
n20/D 1.441
sűrűség
0.978 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
On1nnc2cccnc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-9-5-4(7-8-9)2-1-3-6-5/h1-3,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPIRBHDGWMWJEP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution, also known as 3H-[1,2,3]-triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, is a benzotriazolic additive that is commonly used as a coupling reagent for amino acids and peptides. It is also used to minimize epimerization.
Alkalmazás
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution is used as a reagent in the solid-phase synthesis of chiral peptide nucleic acids.
Egyéb megjegyzések
Coupling additive for efficient racemization-free coupling in peptide synthesis; segment coupling.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Júlia García-Pindado et al.
Biopolymers, 109(10), e23112-e23112 (2018-03-13)
While revisiting biologically active natural peptides, the importance of the tryptophan residue became clear. In this article, the incorporation of this amino acid, brominated at different positions of the indole ring, into cyclic peptides was successfully achieved. These products demonstrated
Simone Di Micco et al.
Frontiers in chemistry, 8, 628609-628609 (2021-02-02)
The most severe outcome of COVID-19 infection is the development of interstitial pneumonia causing acute lung injury (ALI) and/or acute respiratory distress syndrome (ARDS), both responsible for the infected patients' mortality. ALI and ARDS are characterized by a leakage of
Synthesis of chiral peptide nucleic acids using Fmoc chemistry
Yun W and Jie-Cheng X
Tetrahedron, 57, 8107-8113 (2001)
L.A. Carpino, A. El-Faham
Tetrahedron, 55, 6813-6813 (1999)
L.A. Carpino et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3561-3561 (1995)