Fontos dokumentumok
711489
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
wetted with not less than 20 wt. % water, 97% dry basis
Szinonimák:
HOBt Hydrate
Teszt
97% dry basis
Forma
powder
minőség
wetted with not less than 20 wt. % water
összetétel
Water content, ~20%
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the oligonucleotide couplings.
- In the preparation of poly(ethylene glycol)methyl ether-grafted CTS (mPEG-g-CTS).
- In the solid phase peptide synthesis on TCNEO(tetracyanoethylene oxide)-modified graphite.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F
Lobbanási pont (C)
157 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?