Fontos dokumentumok
15131
Boc-Lys(Boc)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Szinonimák:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
Teszt
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
optikai aktivitás
[α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H33N3O8/c1-19(2,3)29-17(27)21-12-8-7-9-13(22-18(28)30-20(4,5)6)16(26)31-23-14(24)10-11-15(23)25/h13H,7-12H2,1-6H3,(H,21,27)(H,22,28)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQVLXQGNLCPZCL-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?