Merck
36755
Sigma-Aldrich
N-Methyldidecylamine
95%
Szinonimák:
DAMA-10, Didecylmethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)9]2NCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.59
Beilstein:
1765810
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.448
sűrűség
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Methyldidecylamine may be used in the synthesis of N,N-didecyl-N-methyl-N-(4-vinylbenzyl)ammonium chloride. N-Methyldidecylamine (didecyl methylamine) may be employed as catalyst, for promoting cross-linking reaction.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel twin-tailed hydrophobically associating copolymer: synthesis, characterization and solution properties.
Kuang W, et al.
Polymer Bull., 70(12), 3547-3562 (2013)
Polymer gels with broad temperature performance.
Lenhart JL, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(2), 1204-1204 (2005)