Merck
79412
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Oct
≥97.0%
Szinonimák:
tert-Octylimino-tris(dimethylamino)phosphorane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H35N4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.43
Beilstein:
7129981
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.474
bp
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
Cikkek
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.