Merck
415200
Sigma-Aldrich
Strontium peroxide
greener alternative
98%
Szinonimák:
Strontium dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O1O[Sr]1
InChI
1S/O2.Sr/c1-2;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.