Fontos dokumentumok
403326
Strontium
granular, 99% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium element
About This Item
Javasolt termékek
leírás
under oil
Minőségi szint
Teszt
99% trace metals basis
Forma
granular
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
sűrűség
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?