Merck
481424
Sigma-Aldrich
Zinc peroxide
50-60%
Szinonimák:
Zinc dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
ZnO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
koncentráció
50-60%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Solutions of zinc peroxide can be prepared from zinc hydroxide precursors, the sol can be subsequently used to prepare zinc nanoparticles.
Egyéb megjegyzések
Remainder ZnO
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)