Merck
347043
Sigma-Aldrich
Lithium peroxide
technical grade, 90%
Szinonimák:
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Li2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.88
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michael J Zachman et al.
Nature, 560(7718), 345-349 (2018-08-17)
Solid-liquid interfaces are important in a range of chemical, physical and biological processes1-4, but are often not fully understood owing to the lack of high-resolution characterization methods that are compatible with both solid and liquid components5. For example, the related
Huan-Feng Wang et al.
Nanoscale, 11(24), 11513-11520 (2019-05-01)
The design of a nanoporous cathode for Li-O2 batteries that can achieve high chemical stability and superior electrochemical performance remains a formidable challenge. A novel approach for the fabrication of nanoengineered PdNi alloys directly coated onto Ni nonwoven fabric (PdNi/NiNF)