Fontos dokumentumok
433624
Magnesium peroxide complex
technical grade
Szinonimák:
Magnesium dioxide
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
MgO2 · xMgO
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?