Fontos dokumentumok
246794
Pentaerythritol tetraacrylate, Pentaerythritol triacrylate, and Trimethylolpropane triacrylate mixture
Szinonimák:
PTA/TMPTA mixture, Pentaerythritol acrylates mixture
About This Item
Javasolt termékek
tartalmaz
300-400 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.483
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=C(C=C)OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.CCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O
InChI
1S/C17H20O8.C15H20O6.C14H18O7/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4;1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3;1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h5-8H,1-4,9-12H2;5-7H,1-3,8-11H2,4H3;4-6,15H,1-3,7
Általános leírás
Alkalmazás
- As a cross-linking agent to synthesize biodegradable poly (1,3-trimethylene carbonate) (PTMC) networks with improved creep resistance and thermal stability. PMTC networks find application in the field of soft tissue engineering.
- As a monomer precursor to prepare light-curing dental composites via photopolymerization.
- To fabricate polymer-dispersed liquid crystal(PDLC) films with low driving voltage, moderately high contrast ratio, and fast response time. These PDLC films are utilized in optoelectronic devices such as OLEDs, FET, and solar cells.
- As a monomer mixture to prepare 3D bioprinting resins viaphotopolymerization.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?