Merck
87642
Sigma-Aldrich
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
≥97.0%
Szinonimák:
2,2-Bis(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.84
Beilstein:
1860786
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium; Preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null