Merck
637939
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
95%
Szinonimák:
2,4,6-Triisopropylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H23Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene can be used in the synthesis of 1-fluoro-2,4,6-triisopropylbenzene, a fluorine-substituted aromatic building block for agrochemical synthesis and pharmaceutical production. It can also be used in the synthesis of di-2,4,6-triisopropylphenyl diselenide via reaction with metallic selenium in the presence of tertiary-butyl lithium.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)