Fontos dokumentumok
466352
Tin(II) iodide
−10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Stannous iodide, Tin diiodide
Teszt
99.999% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
sűrűség
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to fabricate methylammonium tin iodide films for heterojunction-depleted perovskite solar cells using solvent-mediated crystallization.
- To prepare highly stable perovskite thin films for Pb-free light-emitting diodes(PeLEDs). and a new air-stable one-dimensional (1D) hybrid lead-free halide material (DAO)Sn2I6 which emits broad orange light at 634 nm and photoluminescence quantum yield of 36%.
- As a dual-functional electrolyte additive in high-rate Li-air batteries. SnI2 protects the lithium anode and reduces charge potential by promoting the decomposition of the Li2O2.
- To synthesize mixed Pb–Sn perovskite films with formamidine sulfinic acid(FSA) for all tandem perovskite solar cells.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)