Merck
Ón (Sn)
Kis barna üveg, piros csavaros kupakkal és fehér címkével. A címkén egy jobbra mutató sárga nyíl, a Sigma-Aldrich logó, a "Vas(III)-oxid ≥99% nyomfémbázis, finom részecskeméretű, por" termékinformáció, valamint az anyag lenyelése esetén ártalmas és bőrirritációt okozó veszélyt jelző piktogramok szerepelnek.
Az ón (Sn) egy ezüstös-fehér fém, amely viszonylag lágy, képlékeny és képlékeny tulajdonságairól ismert. Gyakran használják forraszanyagokban, csapágyakhoz használt fémekben és az ételtartályként használt acéldobozok gyártásában. Az ón figyelemre méltó korrózióállóságot mutat, mivel levegővel érintkezve képes védő oxidréteget képezni.
Bővebben
Az ón (Sn) mint katalizátor
Az ónt tartalmazó vegyületek katalizátorok, amelyek döntő szerepet játszanak a kémiai reakciók felgyorsításában. Elsősorban a szerves szintézisben, különösen a finom vegyi anyagok és polimerek előállításában találnak alkalmazást. A katalizátorok nélkülözhetetlenek a kémiai reakciókban, mivel lehetővé teszik a reakciósebesség felgyorsítását vagy módosítását anélkül, hogy önmagukban fogyasztáson mennének keresztül. Az ónkatalizátorok megkönnyíthetik az észteresítést és az átészteresítést, valamint a szén-szén kötések kialakulását. Ezek a katalizátorok figyelemre méltó katalitikus aktivitásuk, egyszerű gyárthatóságuk és újrafelhasználhatóságuk miatt rendkívül hasznosnak bizonyulnak a szerves katalízisben és a környezetvédelemben. Az ónkatalizátorok részt vehetnek a szennyvízkezelés katalitikus folyamataiban és a káros anyagok eltávolításában. Ezenkívül az ónt redukálószerként alkalmazzák kémiai reakciókban, különösen a szerves szintézisben, megkönnyítve a funkciós csoportok átalakítását. Figyelemre méltó redukáló tulajdonságokkal rendelkezik, mivel képes átmenetet képezni a különböző oxidációs állapotok között.
Óni-klorid
Az ón-klorid, más néven ón-klorid, kémiai képlete SnCl2, fehér kristályos szilárd anyag. Gyakori redukáló reagensként szolgál, és a szén hidrolizálásában talál alkalmazásra, olvadt állapotban kiváló katalitikus hatást fejt ki. Az ón(II)-klorid a kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD) során a félvezető rétegek értékes prekurzora is. Dihidrát formájának ecetsav-anhidriddel történő reakciójával állítják elő, savas közegben redukáló tulajdonságokkal rendelkezik, és aktívan redukálja az aromás nitrovegyületeket, nitriileket, cianoszilil-étereket és szerves azides. Mivel bizonyos színezékekkel élénkebb színeket képes előállítani, az ón-kloridot pácanyagként használják a textilfestésben. Az ónkloridokat arra is használják, hogy katalizálják a diazoszulfonok, diazofoszfin-oxidok és diazofoszfonátok aldehidekhez történő addícióját, β-keto foszfin-oxidok, illetve β-keto foszfonátok képződésével. Tritil-kloriddal együtt a szilil-enoléterek katalizálhatják a Michael-reakciót α,β-telítetlen ketonokkal és az aldolreakciót acetálokkal vagy aldehidekkel.
Tin-jodid
A tin-jodid, más néven ón-jodid, amelyet a kémiai képlet SnI2-vel jelöl, vörös-narancs színű szilárd anyag. Az ón-jodidot (SnI2) prekurzoranyagként használják a napelemek ólommentes perovszkit anyagának szintéziséhez, mivel képes növelni a perovszkit napelemek stabilitását és teljesítményét. Az ón-jodid segít a perovszkitréteg kristályosodásának és növekedésének szabályozásában, ami a napelem jobb hatásfokát és hosszú távú stabilitását eredményezi. Ezenkívül elősegítheti a jó minőségű, jó fedettségű és egyenletes perovszkitfilmek kialakulását, ami elengedhetetlen a hatékony fényelnyelés és töltésszállítás eléréséhez a napelemes eszközben. Továbbá a nagy tisztaságú ón-jodid kiváló tulajdonsággal rendelkezik a Pb-mentes fénykibocsátó diódákhoz (PeLED) használt, rendkívül stabil perovszkit vékonyrétegek szintéziséhez. Kettős funkciójú elektrolit-adalékanyagként működik a nagy kapacitású Li-levegő akkumulátorokban. A SnI2 védi a lítium anódot és csökkenti a töltési potenciált a Li2O2 bomlásának elősegítésével.
Az ón mint ötvözet
Az ón híres sokoldalúságáról az ötvözetek kialakításában, amely történelmi hatása a kohászattól az elektronikáig számos iparágban megfigyelhető. Az ónötvözet korai jelentős felhasználása a bronzban volt, amelynek összetétele 12,5% ón és 87,5% réz (12,5%, illetve 87,5%) volt, és i.e. 3000-re nyúlik vissza. Napjainkban az ónt számos ötvözetben használják, köztük olyan széles körben ismert ötvözetekben, mint a 60% vagy annál több ónt tartalmazó ón-ólom lágyforrasztások.
Az ón az elektronikában
Az ón fontos szerepet játszik az elektronikai iparban, hozzájárulva az elektronikus eszközök gyártásához és funkcionalitásához a különböző alkalmazások és formátumok tekintetében. 
Az ón-oxid
A kémiailag SnO-ként ábrázolt ón-oxid egy olyan fém-oxid, amelyet egyedülálló tulajdonságai miatt számos iparágban használnak. Általában átlátszó, vezető bevonatok előállítására használják, és vékonyrétegként lerakódva átlátszóságot és elektromos vezetőképességet egyaránt mutat. Széleskörű alkalmazásai közé tartozik a fotovoltaika, az optoelektronika anódként, bevonatszubsztrátként, Schottky-diódaként és katalizátorként. Az ón(IV)-oxid nanopor a lítium-ion akkumulátorok gyártásában alkalmazható elektródanyagok egyik osztályába tartozik. Nagy elméleti kapacitással, jó biztonsággal és alacsony előállítási költséggel rendelkezik, ami nagy érdeklődést váltott ki. Továbbá a SnO2 felületi bevonata és elemi adalékolása javította az akkumulátorok elektrokémiai jellemzőit. Ezek az akkumulátorok anódból, katódból és elektrolitból állnak, megkönnyítve a töltési-kisütési ciklust, és hozzájárulva az elektromos energiatárolásra szolgáló zöldebb és fenntarthatóbb akkumulátorok kifejlesztéséhez. Emellett az ón-oxid egyedülálló tulajdonságai, mint például az alacsony költség, a nagy gázérzékelő képesség, az alacsony válaszidő és a gyors helyreállítás, ígéretes anyaggá teszik a gázérzékelők és optoelektronikai eszközök számára. Az ón-oxidot a napelemek mezopórusos fotoanódjainak előállításához is felhasználják. Az eljárás során nagy viszkozitású pasztát nyomtatnak szitanyomással félig feldolgozott szilícium-dioxid ostyákra, ami kiváló gyártási hozammal rendelkező integrált mikroelemeket eredményez.