Merck
554359
Sigma-Aldrich
Lead(II) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lead diiodide, Lead diiodide (PbI2), Lead iodide, Plumbous iodide
About This Item
Lineáris képlet:
PbI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
sűrűség
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Lead(II) iodide is a wide band gap(2.32 eV)semiconductor material with unique properties such as high resistivity, a widetemperature range (−200 °C up to +130 °C), and good chemical stability.
Alkalmazás
Lead(II)iodide can be used as a starting material to prepare:
  • Polycrystalline α-FAPbI3 thin films by solution processing method. These polycrystalline thin films are applicable as photodetectors.
  • Organic/inorganic hybrid 2D perovskite materials, applicable in solar cells.
It can also be used to fabricate a gamma-ray detector at room temperature.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Összes mutatása