Fontos dokumentumok
436895
Glycerol dimethacrylate, mixture of isomers
technical grade, 85%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Glycerol 1,3-dimethacrylate, Glycerol bis(meth)acrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
85%
form
liquid
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
120 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(O)COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCC(CO)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C11H16O5/c1-7(2)10(13)15-5-9(12)6-16-11(14)8(3)4;1-7(2)10(13)15-6-9(5-12)16-11(14)8(3)4/h2*9,12H,1,3,5-6H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDASFTNANXDGLQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Used as a diluent in the development of new dental resinous systems. It is used to form highly crosslinked polymer networks, which are essential for providing composites with high stiffness, hardness, and durability.
- Used to prepare polymer matrix, along with other methacrylate monomers such as diurethanedimethacrylate (DUDMA) and urethane dimethacrylate (UDMA) for the development of 3D-printable antimicrobial composite materials for various applications, including dentistry.
- Used in the synthesis of highly cross-linked microbeads with thermoresponsive properties. The presence of GDMA contributes to the cross-linking of the polymeric structure. Thermoresponsive microbeads have potential applications in the biomedical field, such as drug delivery systems or tissue engineering.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?