Fontos dokumentumok
437468
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 750, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 750, contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 750
tartalmaz
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.467
viszkozitás
67 cP(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methacrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.