Fontos dokumentumok
753688
Gold nanoparticles
100 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Szinonimák:
Au NP, Gold colloid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
nanoparticles
suspension
koncentráció
~3.8E+9 particles/mL
OD
1
átmérő
100 nm
λmax
565-574 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As conductors in printable inks,
- In Photodynamic therapy,
- In drug delivery and biomarkers,,
- As calorimetric sensor,
- In biological imaging,
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.