Fontos dokumentumok
454990
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn 480, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 100 ppm BHT as inhibitor
Szinonimák:
Acryl-PEG, Methoxy PEG acrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monoacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monoacrylate, mPEG-acrylate
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mn 480
Minőségi szint
tartalmaz
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?