Merck
407968
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol dicyclopentenyl ether acrylate
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.32
EC-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
sűrűség
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)