Fontos dokumentumok
408298
Di(ethylene glycol) ethyl ether acrylate
technical grade, contains 1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Carbitol acrylate, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥ 85.0%
form
liquid
tartalmaz
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-9(10)13-8-7-12-6-5-11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTALTLPZDVFJSS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?