Merck
406554
Sigma-Aldrich
Diethyl malonimidate dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OC(=NH)CH2C(=NH)OC2H5·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
szennyeződések
<5% ammonium chloride
mp
122 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
Cl.Cl.CCOC(=N)CC(=N)OCC
InChI
1S/C7H14N2O2.2ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;;/h8-9H,3-5H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWUQXVGHXWRUBR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diethyl malonimidate dihydrochloride may be used in the preparation of chiral bis(oxazoline) ligands. It may be used in the preparation of intramolecularly cross-linked urokinase.
Reactant for:
  • Preparation of rhenium cyanobis(oxazoline) oxo complexes as enantioselective reduction catalysts
  • Synthesis of chiral bis(oxazoline)-copper complexes immobilized by donor-acceptor interactions on insoluble organic supports as reusable catalysts for asymmetric Diels-Alder cycloaddition
  • Preparation of nonracemic bis(oxazoline)ruthenium p-cymene complexes and silica-supported analogs as catalysts for the enantioselective transfer hydrogenation of ketones to secondary alcohols
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New chiral bis (oxazoline) Rh (I)-, Ir (I)-and Ru (II)-complexes for asymmetric transfer hydrogenations of ketones.
Debono N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(10), 2235-2238 (2004)
Chemical modification of urokinase with bis-imidoesters and properties of the intramolecularly cross-linked enzyme.
Yokoigawa K, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1837-1842 (1989)