Fontos dokumentumok
212849
Trimethylsilyl cyanide
98%
Szinonimák:
Cyanotrimethylsilane, TMSCN
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
sűrűség
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS
- as cyanide source in enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones
- as reagent for the cyanosilylation of aldehydes in near quantitative yield via catalysis by silylene-bridged rare earth oxide complexes
- in asymmetric cyanosilylation with chiral dinuclear Ti(IV) complexes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?