Merck
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
Szinonimák:
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H26N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
törésmutató
n20/D 1.4665
sűrűség
0.9864 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Alkalmazás
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.