Merck
440841
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Szinonimák:
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
2803743
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Alkalmazás
This cis-aminoindanol and its antipode have been used in the preparation of a series of potent HIV-1 protease inhibitory peptides. Also, they have served as chiral ligands in the catalytic asymmetric reduction of prochiral ketones with boranes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thompson, W.J. et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2957-2957 (1992)
Askin, D. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2771-2771 (1992)
D'Aniello, F. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3762-3762 (1994)
Dorsey, B.D. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1851-1851 (1993)
W J Thompson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(10), 1685-1701 (1992-05-15)
By tethering of a polar hydrophilic group to the P1 or P1' substituent of a Phe-based hydroxyethylene isostere, the antiviral potency of a series of HIV protease inhibitors was improved. The optimum enhancement of anti-HIV activity was observed with the