Merck
331899
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.28
Beilstein:
2806218
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol
mp
142-144 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
N[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Alkalmazás
Chiral auxiliary used for Pd(II)-assisted chiral tandem alkylation and carbonylative coupling reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J.J. Masters et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4547-4547 (1993)
J.J. Masters et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5666-5666 (1991)
Michael L Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3456-3462 (2009-04-07)
We resolved 1,2-diphenylethylamine (DPEA) into its (S)- and (R)-enantiomer and used them as precursors for synthesis of (S)- and (R)-1-(1,2-diphenylethyl)piperidine, flexible homeomorphs of the NMDA channel blocker MK-801. We also describe the synthesis of the dicyclohexyl analogues of DPEA. These