Fontos dokumentumok
1705505
USP
Undecylenic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
10-Undecenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
undecylenic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Calcium Undecylenate
- Compound Undecylenic Acid Ointment
- Undecylenic Acid
- Zinc Undecylenate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup