Merck
755850
Sigma-Aldrich
11-Maleimidoundecanoic acid
95% (GC)
Szinonimák:
11-Maleimide undecanoic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-undecanoic acid, MM-281, MUDA, Maleimidoundecanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95% (GC)
Forma
powder
mp
94-98 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Intermediate for ester and amide linked maleimide monomers, can be used to generate liquid crystal copolymers
Alkalmazás
The maleimide functional group can be used to conjugate a variety of biomolecules such as enzymes and DNA to the polymer chain.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Pietro Buono et al.
ChemSusChem, 10(5), 984-992 (2017-01-04)
In the present report an environmentally friendly approach to transforming renewable feedstocks into value-added materials is proposed. This transformation pathway was conducted under green conditions, without the use of solvents or catalyst. First, controlled modification of lignin, a major biopolymer
Safak, M.; Alemdaroglu, F. E.; Li, Y.; Ergen, E.; Hernnann, A.
Advanced Materials, 19, 1499-1499 (2007)
Karina L Heredia et al.
Macromolecules, 42(7), 2360-2367 (2009-01-01)
In this report we describe a straightforward approach to synthesize polymers with end-groups that bind site-specifically to two different proteins. Telechelic biotin, maleimide poly(N-isopropylacrylamide) (pNIPAAm) was synthesized for the formation of streptavidin (SAv)-bovine serum albumin (BSA) polymer conjugates. Reversible addition-fragmentation
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.