Fontos dokumentumok
900400P
Avanti
Palmitic acid (15-yne)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900400P, powder
Szinonimák:
15-hexadecynoic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900400P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900400P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 900400P
lipidtípus
click reagents
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h1H,3-15H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZGUNYANHPRKM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3