Fontos dokumentumok
103799
Pentafluorophenol
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Pentafluorophenol, ReagentPlus®, ≥99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
solid
bp
143 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)