Merck
397210
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
98%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(Cl)C(O)C6H4F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
95-98 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTGMXPIQRQSORU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone is suitable electrophilic coupling reagent for the determination of iron(III) in environmental waters, soils and industrial effluent samples. It may be used in the synthesis of following:
  • 2,4-disubstituted quinolones, via Meyer-Schuster rearrangement
  • 6-chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl) quinazoline
  • N-desalkylflurazepam
  • benzotriazepines
  • diazepam-related benzodiazepines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Chem. Res. Synop., 2-2 (1991)
Ionic liquid-an efficient recycalable system for the synthesis of 2, 4-disubstituted quinolines via Meyer-Schuster rearrangement.
Saqrma R and Prajapati D.
Synlett, 19, 3001-3005 (2008)
Bhawana Sati et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 63(3), 385-396 (2013-10-25)
During the manufacture of bulk drug midazolam various impurities arised that can be the related products or degradation products. Structures of eight impurities that can arise during the manufacture of bulk drug midazolam were proposed. In the present work, synthesis
Journal of the American Chemical Society, 112, 3969-3969 (1990)