Merck
404659
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dichloride
98%
Szinonimák:
Bis(acetylacetonato)dichlorotin, Dichlorotin bis(acetylacetonate)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
flakes
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: tin
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Cl)(Cl)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)