Merck
494135
Sigma-Aldrich
Tin(IV) tert-butoxide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tin tetra(tert -butoxide), Tin(IV) tert -butoxide, Tin(IV) tetra-tert -butoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Sn(OC(CH3)3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
low-melting solid
reakcióalkalmasság
core: tin
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O[Sn](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Sn/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSXGKVOYAKRLCS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Metal Oxide Electrospun Nanofibrous Membranes for Effective Dye Degradation and Sustainable Photocatalysis: This study involves the use of Tin(IV) tert-butoxide in the preparation of metal oxide nanofibrous membranes for photocatalytic applications, highlighting its relevance in material science and sustainable technology (V Jagadeesh Babu et al., 2023).
  • Atmospheric atomic layer deposition of SnO2 thin films with tin (II) acetylacetonate and water: The research uses Tin(IV) tert-butoxide in a process to develop SnO2 thin films, critical for electronics and optoelectronics, showcasing its utility in advanced material synthesis (VH Nguyen et al., 2022).
Tulajdonságok és előnyök
Precursor for OMCVD. Precursor for Sn-Al oxy alkoxide which may be heat-treated resulting in a zerovalent metal film. Ester elimination reactions lead to the rational synthesis of metal oxide materials.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)