Merck
339059
Sigma-Aldrich
Barium acetylacetonate hydrate
Szinonimák:
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
About This Item
Lineáris képlet:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
Molekulatömeg:
335.54 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
crystalline powder
powder or crystals
összetétel
Ba, ≥30.0% gravimetric
reakcióalkalmasság
core: barium
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)